trans-2-Octen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12606.06 L12606.14
L12606.06EA 78.7 EUR
L12606.06 L12606.14
trans-2-Octen ≥97%
trans-2-Octen
Purity: 97% CAS No.: 13389-42-9 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -89 to -86° Boiling Point: 122-123° Beilstein Reference: 1719497 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009532
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 122…123 °C
Schmelzpunkt: –89 to –86 °C
Dichte: 0,718
Flammpunkt: 14 °C (57 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009532
CAS-Nummer: 13389-42-9
EINECS: 236-463-2
UN: 3295
ADR: 3,II