trans-2-Penten ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-2-Pentene
L09421.06
L09421.03
L09421.06EA
98.3
EUR
L09421.06
L09421.03
trans-2-Penten ≥99%
trans-2-Penten
Purity: 99%
CAS No.: 646-04-8
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -136°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1718795
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Formel:
C₅H₁₀ Molecular Weight: 70,13 g/mol Siedepunkt: 36…37 °C Schmelzpunkt: –136 °C Dichte: 0,649 Flammpunkt: –45 °C (–49 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009384 CAS-Nummer: 646-04-8 EINECS: 211-461-4 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,7123 |