trans-3-Hexen 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (E)-3-Hexen

149910010 149910051
ACRO149910010EA 29.5 EUR
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexen 98%
trans-3-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 67 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –113 °C
Dichte: 0,677 g/cm³
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009386
CAS-Nummer: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR