trans-3-Hexen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-3-Hexen
L10311.06 L10311.03
L10311.06EA 118 EUR
L10311.06 L10311.03
trans-3-Hexen ≥98%
trans-3-Hexen
Purity: 98% CAS No.: 13269-52-8 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Mild Melting Point: -113° Boiling Point: 66-67° Beilstein Reference: 1718859 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009386
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 66…67 °C
Schmelzpunkt: –113 °C
Dichte: 0,677
Flammpunkt: –25 °C (–13 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009386
CAS-Nummer: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II