trans-4-Octen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-4-Octene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
391751-5G 391751-25G
SIAL391751-5GEA 53.8 EUR
SIAL391751-5G SIAL391751-25G
trans-4-Octen, Sigma-Aldrich®
trans-4-Octen
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93,8 °C
Dichte: 0,7141 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009476
CAS-Nummer: 14850-23-8
EINECS: 238-913-3
UN: 3295
ADR: 3,II