trans-5-Decen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L10689.06
L10689.03
L10689.06EA
124
EUR
L10689.06
L10689.03
trans-5-Decen ≥97%
trans-5-Decen
Purity: 97%
CAS No.: 7433-56-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1719487
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009508
Formel:
C₁₀H₂₀ Siedepunkt: 171…172 °C Schmelzpunkt: –73 °C Dichte: 0,740 Flammpunkt: 46 °C (114 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009508 CAS-Nummer: 7433-56-9 EINECS: 231-080-7 UN: 3295 ADR: 3,III |