1-Chlor-3-methyl-2-buten

Lieferant: CHEMPUR

BTB10766.250 BTB10766.1
CHMPBTB10766.250EA 0 EUR
CHMPBTB10766.250 MAYBBTB10766.1
1-Chlor-3-methyl-2-buten
1-Chlor-3-methyl-2-buten
Formel: C₅H₉Cl
Molecular Weight: 104,58 g/mol
Siedepunkt: 25 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9273 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000982
CAS-Nummer: 503-60-6
EINECS: 207-972-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR