3-Chlor-2-(chlormethyl)propen 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
277070050 277070250 277071000
ACRO277070050EA 56.6 EUR
ACRO277070050 ACRO277070250 ACRO277071000
3-Chlor-2-(chlormethyl)propen 96%
3-Chlor-2-(chlormethyl)propen
Formel: C₄H₆Cl₂
Molecular Weight: 125 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000952
CAS-Nummer: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %