2,3,3-Trimethyl-1-buten 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
140130050 140130250
ACRO140130050EA 106 EUR
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimethyl-1-buten 99+%
2,3,3-Trimethyl-1-buten
Formel: C₇H₁₄
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –109,9 °C
Dichte: 0,7 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008850
CAS-Nummer: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %