2,3-Dimethyl-1-buten ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L05675.06 L05675.14
L05675.06EA 44 EUR
L05675.06 L05675.14
2,3-Dimethyl-1-buten ≥99%
2,3-Dimethyl-1-buten
Purity: 99% CAS No.: 563-78-0 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-°F) Refractive Index: 1.3910 Melting Point: -157° Boiling Point: 56-57° Beilstein Reference: 505982 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008923
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 56…57 °C
Schmelzpunkt: –157 °C
Dichte: 0,679
Flammpunkt: –18 °C (– °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008923
CAS-Nummer: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II