2,4,4-Trimethyl-2-penten 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
162631000 162630050
ACRO162631000EA 376 EUR
ACRO162631000 ACRO162630050
2,4,4-Trimethyl-2-penten 98%
2,4,4-Trimethyl-2-penten
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –106 °C
Dichte: 0,72 g/cm³
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008902
CAS-Nummer: 107-40-4
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %