2,4-Dimethyl-1-penten ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B20002.09 B20002.88
B20002.09EA 492 EUR
B20002.09 B20002.88
2,4-Dimethyl-1-penten ≥99%
2,4-Dimethyl-1-penten
Purity: 99% CAS No.: 2213-32-3 Molecular Formula: C7H14 Formula Weight: 98.19 Flash Point: -16°(-27°F) Refractive Index: 1.3995 Boiling Point: 81° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039854
Formel: C₇H₁₄
Molecular Weight: 98.19 g/mol
Siedepunkt: 81 °C
Schmelzpunkt: –124.1 °C
Dichte: 0.69
Flammpunkt: –16 °C (3.2 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039854
CAS-Nummer: 2213-32-3
EINECS: 218-665-2
UN: 3295
ADR: 3 II