2-Methyl-1-penten 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
127400100 127400500
ACRO127400100EA 60.1 EUR
ACRO127400100 ACRO127400500
2-Methyl-1-penten 99%
2-Methyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0,68 g/cm³
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009405
CAS-Nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %