2-Methyl-2-buten 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isopenten, Trimethylethylen, Isoamylen
126490250 126492500
ACRO126490250EA 40.1 EUR
ACRO126490250 ACRO126492500
2-Methyl-2-buten 99+%
2-Methyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –134 °C
Dichte: 0,66 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009276
CAS-Nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00649
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %