2-Methyl-2-buten tech. 90% remainder mainly 2-methyl-1-butene, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isopenten, Trimethylethylen, Isoamylen
31853.22 31853.36
31853.22EA 67.3 EUR
31853.22 31853.36
2-Methyl-2-buten tech. 90% remainder mainly 2-methyl-1-butene, technische Qualität
2-Methyl-2-buten
Purity: 90% CAS No.: 513-35-9 Molecular Formula: CH3CH=C(CH3)2 Formula Weight: 70.13 Flash Point: -45°(-49°F) Physical Form: Liquid Density: 0.662 Refractive Index: 1.3870 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -134° Boiling Point: 36-40° Merck Reference: 14,607 UN No.: 2460 MDL No.: MFCD00009276
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 36…40 °C
Schmelzpunkt: –134 °C
Dichte: 0,662
Flammpunkt: –45 °C (–49 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009276
CAS-Nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 14,607