2-Methyl-2-buten Gemisch aus Isomeren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
8.14874.1000EA 97.7 EUR
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
2-Methyl-2-buten Gemisch aus Isomeren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
Siedepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –124 °C
Dichte: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009276
CAS-Nummer: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
UN: 3295
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00649
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)