3,3-Dimethyl-1-buten
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Neohexen
SB01051.1 SB01051.50
MAYBSB01051.1EA 0 EUR
MAYBSB01051.1 MAYBSB01051.50
3,3-Dimethyl-1-buten
3,3-Dimethyl-1-buten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 41 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,6683 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008853
CAS-Nummer: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 1993
ADR: 3,II