4-Methyl-1-penten ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isohexen
33029.09 33029.18 33029.30
33029.09EA 41.9 EUR
33029.09 33029.18 33029.30
4-Methyl-1-penten ≥98%
4-Methyl-1-penten
Purity: 98+% CAS No.: 691-37-2 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -32°(-25°F) Physical Form: Liquid Density: 0.664 Refractive Index: 1.3820 Appearance: Colourless Odour: Petrol-like Melting Point: -153° Boiling Point: 53-54° Beilstein Reference: 1731096 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008949
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 53…54 °C
Schmelzpunkt: –153 °C
Dichte: 0,664
Flammpunkt: –32 °C (–25 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008949
CAS-Nummer: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN: 3295
ADR: 3,II