1-Decin 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11171.06 A11171.14 A11171.22
A11171.06EA 33.2 EUR
A11171.06 A11171.14 A11171.22
1-Decin 98
1-Decin
Purity: 98% CAS No.: 764-93-2 Molecular Formula: HC≡C(CH2)7CH3 Formula Weight: 138.26 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4270 Odour: Petrol-like Melting Point: -44° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1236372 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009576
Formel: C₁₀H₁₈
Molecular Weight: 138.25 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0.767
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009576
CAS-Nummer: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 3295
ADR: 3 III