1-Heptin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223460250 223461000
ACRO223460250EA 67.2 EUR
ACRO223460250 ACRO223461000
1-Heptin 99%
1-Heptin
Formel: C₇H₁₂
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 0,73 g/cm³
Flammpunkt: –002 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009529
CAS-Nummer: 628-71-7
EINECS: 211-051-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %