1-Heptin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11130.06 A11130.14 A11130.22
A11130.06EA 26.2 EUR
A11130.06 A11130.14 A11130.22
1-Heptin ≥99%
1-Heptin
Purity: 99% CAS No.: 628-71-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CH Formula Weight: 96.17 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4095 Odour: Unpleasant Melting Point: -81° Boiling Point: 98-100° Beilstein Reference: 1733518 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009529
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96.17 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 0.736
Flammpunkt: –10 °C (14 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009529
CAS-Nummer: 628-71-7
EINECS: 211-051-5
UN: 3295
ADR: 3 II