1-Hexin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Butylacetylen

A13156.09 A13156.18 A13156.30
A13156.09EA 24.8 EUR
A13156.09 A13156.18 A13156.30
1-Hexin ≥98%
1-Hexin

Purity: 98+% CAS No.: 693-02-7 Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡CH Formula Weight: 82.15 Flash Point: -21°(-5°F) Refractive Index: 1.3990 Odour: Characteristic Melting Point: -132° Boiling Point: 69-71° Beilstein Reference: 635687 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009504

Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 69…71 °C
Schmelzpunkt: –132 °C
Dichte: 0,718
Flammpunkt: –21 °C (–5 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009504
CAS-Nummer: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR