1-Octin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223510250 223511000
ACRO223510250EA 47.7 EUR
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Octin 99%
1-Octin
Formel: C₈H₁₄
Siedepunkt: 127…128 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,74 g/cm³
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009546
CAS-Nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %