1-Pentin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
303820250 303820050 303821000
ACRO303820250EA 82.5 EUR
ACRO303820250 ACRO303820050 ACRO303821000
1-Pentin 99%
1-Pentin
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 40 °C
Schmelzpunkt: 106…105 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flammpunkt: <–34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009469
CAS-Nummer: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %