1-Undecin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
L02883.09
L02883.18
L02883.04
L02883.09EA
161
EUR
L02883.09
L02883.18
L02883.04
1-Undecin ≥97%
1-Undecin
Purity: 97%
CAS No.: 2243-98-3
Molecular Formula: C11H20
Formula Weight: 152.28
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -25°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 1740043
MDL No.: MFCD00015063
Formel:
C₁₁H₂₀ Molecular Weight: 152,28 g/mol Siedepunkt: 196 °C Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 0,770 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015063 CAS-Nummer: 2243-98-3 EINECS: 218-825-1 |