2-Butin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13823.06
A13823.14
A13823.22
A13823.06EA
67.6
EUR
A13823.06
A13823.14
A13823.22
2-Butin ≥98%
2-Butin
Purity: 98%
CAS No.: 503-17-3
Molecular Formula: CH3C≡CCH3
Formula Weight: 54.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -49°(-56°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Recognizable
Melting Point: -32°
Boiling Point: 24-27°
Beilstein Reference: 1361340
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009275
Formel:
C₄H₆ Siedepunkt: 24…27 °C Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 0,690 Flammpunkt: –49 °C (–56 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009275 CAS-Nummer: 503-17-3 EINECS: 207-962-2 UN: 3295 ADR: 3,I |