2-Hexin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B22405.09 B22405.18
B22405.09EA 52.1 EUR
B22405.09 B22405.18
2-Hexin ≥98%
2-Hexin
Purity: 98+% CAS No.: 764-35-2 Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCH3 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Characteristic Melting Point: -90° Boiling Point: 84-86° Beilstein Reference: 1731542 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009470
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0,736
Flammpunkt: –10 °C (14 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009470
CAS-Nummer: 764-35-2
EINECS: 212-117-6
UN: 3295
ADR: 3,II