3-Hexin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
308120250 308120050
ACRO308120250EA 100 EUR
ACRO308120250 ACRO308120050
3-Hexin 99%
3-Hexin
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C
Schmelzpunkt: –61,5 °C
Dichte: 0,72 g/cm³
Flammpunkt: –14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009381
CAS-Nummer: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %