3-Hexin ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

L02682.06 L02682.14
L02682.06EA 32.2 EUR
L02682.06 L02682.14
3-Hexin ≥99%
3-Hexin

Purity: 99% CAS No.: 928-49-4 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Characteristic Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 1731158 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009381

Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C
Schmelzpunkt: –61,5 °C
Dichte: 0,721
Flammpunkt: –10 °C (14 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009381
CAS-Nummer: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR