9-Bromanthracen 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
106640050 106640250
ACRO106640050EA 47.4 EUR
ACRO106640050 ACRO106640250
9-Bromanthracen 96%
9-Bromoanthracene
Formel: C₁₄H₉Br
Siedepunkt: 359 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001243
CAS-Nummer: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %