Sorbentien für die Wartung
Lieferant: 3M
MB2001 MA2002
MMMAMB2001EA 304 EUR
MMMAMB2001 MMMAMA2002
Sorbentien für die Wartung
Absorptionsmaterial
Für den Einsatz in Produktionsstätten und Wartungswerkstätten, um routinemäßige Lecks, Tropfen, Sprühnebel und Flüssigkeitsspritzer von nicht aggressiven Flüssigkeiten zu bewältigen. Nicht aggressive Flüssigkeiten sind solche, die im täglichen Betrieb verwendet werden und keine persönliche Schutzausrüstung erfordern. Dazu gehören Öle, Kühlmittel, Schneidflüssigkeiten, Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Produkte auf Erdölbasis.
Im Gegensatz zu Tongranulat sind diese Sorptionsmittel nicht schmutzig und können auf Geräten verwendet werden. Dies ermöglicht die Platzierung an der Quelle desMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable