HyperSep™ Retain™ PEP SPE Säulen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
60107-203 60107-212 60107-204 60107-201 60107-206 60107-205 60107-207 60107-208 60107-211 60107-215 60107-217 60107-218
549-0630EA 162 EUR
549-0630 549-0637 549-0631 549-0628 549-0633 549-0632 549-0634 549-0635 549-0636 549-0639 549-0664 549-0665
HyperSep™ Retain™ PEP SPE Säulen
Chromatographiesäulen
Das polymere SPE-Material HyperSep™ Retain™ PEP ist ein hochreines, hochporöses Polystyrol-DVB-Material (Divinylbenzol), das mit Harnstoff-Funktionsgruppen modifiziert wurde, um eine ausgewogene Retention polarer und unpolarer Analyten zu gewährleisten. HyperSep™ Retain™ PEP eignet sich ideal für eine breite Palette von Anwendungen, wie z. B. Arzneimittel und Metaboliten in biologischen Flüssigkeiten, Peptide in Serum, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten und Umweltflüssigkeiten.
  • Hohe und konsistente Rückgewinnung
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • pH-stabil von 0 bis 14
HyperSep™ Retain™ PEP gewährleistet eine reproduzierbare und zuverlässige Probenvorbereitung durch seine hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge. Viele der Probleme im Zusammenhang mit herkömmlichen Materialien auf Kieselgelbasis wie die inkonsistente Rückgewinnung aufgrund des Trocknens des Sorbens werden bei Verwendung von HyperSep™ Retain™ PEP eliminiert. Dies sorgt für eine schnelle Probenvorbereitung und Methodenentwicklung.