Probenbeutel aus PVF-Fluoropolymer zur Probenahme von Gasen und Flüssigkeiten
Lieferant: Saint-Gobain
Chemware®
300-0280EA 137 EUR
300-0280 300-0288
Probenbeutel aus PVF-Fluoropolymer zur Probenahme von Gasen und Flüssigkeiten
Beutel Gasbeutel
Aus PVF-Fluorpolymerfolie mit einer Dicke von 2 mil. Wenn die chemische Reaktionsträgheit von FEP nicht erforderlich ist, sind hitzeverschweißte Chemware® PVF-Beutel zur Probenahme von Gasen die ideale Wahl. Diese wiederverwendbaren Beutel sind die perfekte, kostengünstige Alternative zur Analyse von nicht-korrosiven Gasen. Können für Anwendungen mit Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptanen verwendet werden. Ideal für das Sammeln von Luftproben aus Schornsteinen von Abgasanlagen in Brenngasanwendungen.
  • Robust, benutzerfreundlich und zuverlässig
  • Äußerst flexibel – einfache Handhabung und Lagerung
  • Auslaufsicher, hitzeverschweißt an allen vier Seiten
  • Keine Alterung – können unbegrenzt gelagert werden
  • Einzige Naht für zusätzliche Festigkeit
  • Nicht-haftend, nichts bleibt kleben
Wenn die chemische Reaktionsträgheit von FEP nicht erforderlich ist, sind hitzeverschweißte Chemware® PVF Beutel zur Probenahme von Gasen die ideale Wahl. Diese wiederverwendbaren Beutel sind die perfekte kostengünstige Alternative zur Analyse von nicht-korrosiven Gasen. Wie auch die Chemware FEP Beutel sind die Chemware PVF Gasprobenahmebeutel mit zwei Anschlussoptionen erhältlich – entweder ein vernickeltes Ein/Aus-Ventil aus Messing oder ein PTFE/Silikon-Septum im Polypropylengehäuse. Robuste, hitzeverschweißte Nähte gewährleisten einen auslaufsicheren Betrieb.
Wie auch die Chemware® FEP Beutel sind die Chemware® PVF Gasprobenahmebeutel mit zwei Anschlussoptionen erhältlich – entweder ein vernickeltes Ein/Aus-Ventil aus Messing oder ein PTFE/Silikon-Septum im Polypropylengehäuse. Robuste, hitzeverschweißte Nähte gewährleisten einen auslaufsicheren Betrieb.