Tiron

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Brenzcatechin-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure Dinatriumsalz, 1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat

174140250 174141000 174145000
ACRO174140250EA 58.2 EUR
ACRO174140250 ACRO174141000 ACRO174145000
Tiron
Tiron
Formel: C₆H₄Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 314,20 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149531
CAS-Nummer: 149-45-1
EINECS: 205-741-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 6.0 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR