Anthracen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10203.14 A10203.22 A10203.36
A10203.14EA 42.3 EUR
A10203.14 A10203.22 A10203.36
Anthracen ≥99%
Anthracen
Purity: 99% CAS No.: 120-12-7 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 121°(249°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 340-342° Beilstein Reference: 1905429 Merck Reference: 14,682 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001240
Formel: C₁₄H₁₀
Siedepunkt: 340…342 °C
Schmelzpunkt: 214…218 °C
Dichte: 1,250
Flammpunkt: 121 °C (249 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001240
CAS-Nummer: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM