Anthracen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20109.0100
8.20109.0250
8.20109.0100EA
44.7
EUR
8.20109.0100
8.20109.0250
Anthracen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Anthracen
Formel:
C₁₄H₁₀ Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 111…112 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001240 CAS-Nummer: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,00687 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | 213 - 216 °C |
Molar Mass | 178.23 g/mol |
Bulk Density | 330 kg/m3 |
Boiling Point | 340 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.000008 hPa (25 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Explosion Limit | 0.6 %(V) |
Ignition Point | 540 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |