9-Vinylanthracen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B22333.03
B22333.06
B22333.03EA
62.4
EUR
B22333.03
B22333.06
9-Vinylanthracen ≥97%
9-Vinylanthracen
Purity: 97%
CAS No.: 2444-68-0
Molecular Formula: C16H12
Formula Weight: 204.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 61-66°/10mm
Beilstein Reference: 2041641
MDL No.: MFCD00003576
Formel:
C₁₆H₁₂ Molecular Weight: 204,27 g/mol Siedepunkt: 61…66 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 62…65 °C Dichte: 1,269 g/cm³ (–150.15 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003576 CAS-Nummer: 2444-68-0 EINECS: 219-486-2 |