9-(Chlormethyl)anthracen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13579.03 A13579.06 A13579.14
A13579.03EA 35.8 EUR
A13579.03 A13579.06 A13579.14
9-(Chlormethyl)anthracen ≥98%
9-(Chloromethyl)anthracene
Purity: 98+% CAS No.: 24463-19-2 Molecular Formula: C15H11Cl Formula Weight: 226.71 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 1873394 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001263
Formel: C₁₅H₁₁Cl
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001263
CAS-Nummer: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8,III