1,2-Dibrombenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
001158-100G 001158-25G 001158-250G
FLUO001158-100GEA 84.9 EUR
FLUO001158-100G FLUO001158-25G FLUO001158-250G
1,2-Dibrombenzol
1,2-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,956 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000057
CAS-Nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN: 3082
ADR: 9,III