1,3,5-Tribrombenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B23860.14 B23860.22 B23860.36
B23860.14EA 52 EUR
B23860.14 B23860.22 B23860.36
1,3,5-Tribrombenzol ≥98%
1,3,5-Tribromobenzene

Purity: 98% CAS No.: 626-39-1 Molecular Formula: C6H3Br3 Formula Weight: 314.80 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 271° MDL No.: MFCD00000080

Formel: C₆H₃Br₃
Molecular Weight: 314,8 g/mol
Siedepunkt: 271 °C
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000080
CAS-Nummer: 626-39-1
EINECS: 210-947-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR