1,3-Dibrombenzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
186640100
186640500
ACRO186640100EA
27.6
EUR
ACRO186640100
ACRO186640500
1,3-Dibrombenzol 97%
1,3-Dibrombenzol
Formel:
C₆H₄Br₂ Molecular Weight: 235,91 g/mol Siedepunkt: 218…219 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,95 g/cm³ Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000078 CAS-Nummer: 108-36-1 EINECS: 203-574-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |