1,3-Dibrombenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001159-100G 001159-500G
FLUO001159-100GEA 76.2 EUR
FLUO001159-100G FLUO001159-500G
1,3-Dibrombenzol
1,3-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Molecular Weight: 235,91 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000078
CAS-Nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2