1,4-Dibrombenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
112730010 112732500 112730025
ACRO112730010EA 156 EUR
ACRO112730010 ACRO112732500 ACRO112730025
1,4-Dibrombenzol 99%
1,4-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Dichte: 1,84 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000089
CAS-Nummer: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥98.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %