Brombenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylbromid
A11407.0C A11407.0E A11407.36
A11407.0CEA 408 EUR
A11407.0C A11407.0E A11407.36
Brombenzol ≥99%
Brombenzol
Purity: 99% CAS No.: 108-86-1 Molecular Formula: C6H5Br Formula Weight: 157.02 Flash Point: 51°(123°F) Physical Form: Liquid Density: 1.492 Refractive Index: 1.5590 Odour: Aromatic Melting Point: -31° Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 1236661 Merck Reference: 14,1406 UN No.: 2514 MDL No.: MFCD00000055
Formel: C₆H₅Br
Molecular Weight: 157,01 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,492
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1406