Brombenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01786.0005
8.01786.0250
8.01786.1000
8.01786.9026
8.01786.0005EA
24.8
EUR
8.01786.0005
8.01786.0250
8.01786.1000
8.01786.9026
Brombenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Brombenzol
Formel:
C₆H₅Br Molecular Weight: 157.01 g/mol Siedepunkt: 155 Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1.495 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 51 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000055 CAS-Nummer: 108-86-1 EINECS: 203-623-8 UN: 2514 ADR: 3 III Merck Index: 13,01390 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -31 °C |
Molar Mass | 157 g/mol |
Boiling Point | 156 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 51 °C |
Refractive Index | 1.5602 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.5 - 2.5 %(V) |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 565 °C |
Saturation concentration | 26 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |