Brombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylbromid
16350-100ML 16350-1L 16350-500ML
SIAL16350-100MLEA 41.2 EUR
SIAL16350-100ML SIAL16350-1L SIAL16350-500ML
Brombenzol, Sigma-Aldrich®
Brombenzol
Formel: C₆H₅Br
Molecular Weight: 157,01 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390