2-Brombenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Bromobenzaldehyde
106650100
106650250
106651000
ACRO106650100EA
68.7
EUR
ACRO106650100
ACRO106650250
ACRO106651000
2-Brombenzaldehyd 97%
2-Brombenzaldehyd
Formel:
C₇H₅BrO Molecular Weight: 185,02 g/mol Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 21…22 °C Dichte: 1,58 g/cm³ Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003300 CAS-Nummer: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |