2-Brombenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Bromobenzaldehyde
A15065.14 A15065.22 A15065.36
A15065.14EA 65.9 EUR
A15065.14 A15065.22 A15065.36
2-Brombenzaldehyd ≥98%
2-Brombenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 6630-33-7 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5960 Odour: Characteristic Melting Point: 18-21° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 636132 MDL No.: MFCD00003300
Formel: C₇H₅BrO
Molecular Weight: 185,02 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C
Schmelzpunkt: 18…21 °C
Dichte: 1,597
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003300
CAS-Nummer: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2