3-Brombenzaldehyd 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

106660250 106661000
ACRO106660250EA 35 EUR
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Brombenzaldehyd 96%
3-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Molecular Weight: 185,02 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…21 °C
Dichte: 1,58 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003345
CAS-Nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR