3-Brom-p-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
A15274.06
A15274.14
A15274.06EA
29
EUR
A15274.06
A15274.14
3-Brom-p-anisaldehyd ≥98%
3-Brom-p-anisaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 34841-06-0
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 108-110°/1mm
MDL No.: MFCD00016599
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 49…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016599 CAS-Nummer: 34841-06-0 EINECS: 252-241-8 |